Tetrabutylammoniumfluorid 1 mol/l in THF, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
216143-100ML
216143-500ML
216143-5ML
SIAL216143-100MLEA
69.1
EUR
SIAL216143-100ML
SIAL216143-500ML
SIAL216143-5ML
Tetrabutylammoniumfluorid 1 mol/l in THF, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammoniumfluorid
Formel:
C₁₆H₃₆FN |
MDL:
MFCD00011747 CAS-Nummer: 429-41-4 EINECS: 207-057-2 UN: 2924 ADR: 3,II |