2,6-Dimethylbenzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
003427-5G 003427-100G 003427-25G
FLUO003427-5GEA 60.9 EUR
FLUO003427-5G FLUO003427-100G FLUO003427-25G
2,6-Dimethylbenzoesäure
2,6-Dimethylbenzoic acid
Formel: C₉H₁₀O₂
Molecular Weight: 150,18 g/mol
Siedepunkt: 155…160 °C (17 mmHg)
Schmelzpunkt: 115…116 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002483
CAS-Nummer: 632-46-2
EINECS: 211-177-0