Natriumbis(trimethylsilyl)amid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Natriumbis(trimethylsilyl)amid, HMDS Natriumsalz, N-Natriohexamethyldisilazan, HMDS-Na
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
235083-100G 235083-25G 235083-5G
SIAL235083-100GEA 132 EUR
SIAL235083-100G SIAL235083-25G SIAL235083-5G
Natriumbis(trimethylsilyl)amid, Sigma-Aldrich®
Natriumbis(trimethylsilyl)amid
Formel: C₆H₁₈NNaSi₂
Molecular Weight: 183,38 g/mol
Dichte: 1,065 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00009835
CAS-Nummer: 1070-89-9
EINECS: 213-983-8
UN: 3096
ADR: 8,II