tert-Butylnitrit, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
235385-100ML
235385-25ML
SIAL235385-100MLEA
87.8
EUR
SIAL235385-100ML
SIAL235385-25ML
tert-Butylnitrit, Sigma-Aldrich®
tert-Butylnitrit
Formel:
C₄H₉NO₂ Molecular Weight: 103.12 g/mol |
MDL:
MFCD00002055 CAS-Nummer: 540-80-7 EINECS: 208-757-0 UN: 2351 ADR: 3 II |