4-Formylmorpholin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Morpholine-4-carbaldehyde, N-Formylmorpholine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
250376-100G 250376-500G
SIAL250376-100GEA 57.1 EUR
SIAL250376-100G SIAL250376-500G
4-Formylmorpholin, Sigma-Aldrich®
4-Formylmorpholin
Formel: C₅H₉NO₂
Molecular Weight: 115.13 g/mol
MDL: MFCD00006170
CAS-Nummer: 4394-85-8
EINECS: 224-518-3