(1R,2R)-1,2-Diphenyl-1,2-ethandiol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (1R,2R)-1,2-Diphenylethane-1,2-diol, (R,R)-(+)-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediol
256277-25G 256277-5G
SIAL256277-25GEA 243 EUR
SIAL256277-25G SIAL256277-5G
(1R,2R)-1,2-Diphenyl-1,2-ethandiol, Sigma-Aldrich®
(R,R)-(+)-Hydrobenzoin
Formel: C₁₄H₁₄O₂
Molecular Weight: 214,26 g/mol
MDL: MFCD00064254
CAS-Nummer: 52340-78-0