3-Methoxyphenethylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-(3-Methoxyphenyl)ethylamine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
270229-5G
270229-25G
270229-1G
SIAL270229-5GEA
53
EUR
SIAL270229-5G
SIAL270229-25G
SIAL270229-1G
3-Methoxyphenethylamin, Sigma-Aldrich®
3-Methoxyphenethylamin
Formel:
C₉H₁₃NO Molecular Weight: 151.21 g/mol |
MDL:
MFCD00008187 CAS-Nummer: 2039-67-0 EINECS: 218-017-9 |