α,α-Dimethylpropiophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2,2,2-Trimethylacetophenone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
280925-1G
280925-5G
SIAL280925-1GEA
75.3
EUR
SIAL280925-1G
SIAL280925-5G
α,α-Dimethylpropiophenon, Sigma-Aldrich®
α,α-Dimethylpropiophenon
Formel:
C₁₁H₁₄O Molecular Weight: 162,23 g/mol |
MDL:
MFCD00008844 CAS-Nummer: 938-16-9 EINECS: 213-338-0 |