4-Brom-2-thiophencarbaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Bromo-2-thiophenecarboxaldehyde, 4-Bromothiophene-2-carboxaldehyde
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
283452-25G
283452-5G
SIAL283452-25GEA
247
EUR
SIAL283452-25G
SIAL283452-5G
4-Brom-2-thiophencarbaldehyd, Sigma-Aldrich®
4-Brom-2-thiophencarbaldehyd
Formel:
C₅H₃BrOS Molecular Weight: 191.05 g/mol |
MDL:
MFCD00005431 CAS-Nummer: 18791-75-8 EINECS: 242-577-3 |