Perfluor(methylcyclohexan), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
302937-100G 302937-25G
SIAL302937-100GEA 164 EUR
SIAL302937-100G SIAL302937-25G
Perfluor(methylcyclohexan), Sigma-Aldrich®
Perfluor(methylcyclohexan)
Formel: C₇F₁₄
MDL: MFCD00001468
CAS-Nummer: 355-02-2
EINECS: 206-573-5