(1S,2R)-(+)-2-Amino-1,2-diphenylethanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
331880-1G 331880-5G
SIAL331880-1GEA 45.7 EUR
SIAL331880-1G SIAL331880-5G
(1S,2R)-(+)-2-Amino-1,2-diphenylethanol, Sigma-Aldrich®
(1S,2R)-(+)-2-Amino-1,2-diphenylethanol
Formel: C₁₄H₁₅NO
Molecular Weight: 213,28 g/mol
MDL: MFCD00074959
CAS-Nummer: 23364-44-5