(1R,2S)-(-)-2-Amino-1,2-diphenylethanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
331899-1G 331899-5G
SIAL331899-1GEA 37.9 EUR
SIAL331899-1G SIAL331899-5G
(1R,2S)-(-)-2-Amino-1,2-diphenylethanol, Sigma-Aldrich®
(1R,2S)-(-)-2-Amino-1,2-diphenylethanol
Formel: C₁₄H₁₅NO
Molecular Weight: 213,28 g/mol
MDL: MFCD00074960
CAS-Nummer: 23190-16-1