2-Butanonoxim, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
332828-1L 332828-25ML
SIAL332828-1LEA 81.8 EUR
SIAL332828-1L SIAL332828-25ML
2-Butanonoxim, Sigma-Aldrich®
2-Butanonoxim
Formel: C₄H₉NO
MDL: MFCD00013935
CAS-Nummer: 96-29-7
EINECS: 202-496-6