3-Chlorphenethylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-(3-Chlorophenyl)ethylamine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
340847-25G 340847-5G
SIAL340847-25GEA 186 EUR
SIAL340847-25G SIAL340847-5G
3-Chlorphenethylamin, Sigma-Aldrich®
3-Chlorphenethylamin
Formel: C₈H₁₀ClN
Molecular Weight: 155,63 g/mol
MDL: MFCD00047957
CAS-Nummer: 13078-79-0
EINECS: 235-982-1