2-Fluorphenethylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-Amino-2-(2-fluorophenyl)ethane, 2-Fluorophenethylamine, 2-(2-Fluorophenyl)ethylamine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
368032-25G 368032-5G
SIAL368032-25GEA 275 EUR
SIAL368032-25G SIAL368032-5G
2-Fluorphenethylamin, Sigma-Aldrich®
2-Fluorphenethylamin
Formel: C₈H₁₀FN
Molecular Weight: 139,17 g/mol
MDL: MFCD00075502
CAS-Nummer: 52721-69-4