Dichlordiphenylsilan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Diphenyldichlorosilane, Dichlorodiphenylsilane
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
440124-100ML 440124-500ML
SIAL440124-100MLEA 56.1 EUR
SIAL440124-100ML SIAL440124-500ML
Dichlordiphenylsilan, Sigma-Aldrich®
Dichloro(diphenyl)silane
Formel: C₁₂H₁₀Cl₂Si
Molecular Weight: 253,2 g/mol
MDL: MFCD00000489
CAS-Nummer: 80-10-4
EINECS: 201-251-0
UN: 1769
ADR: 8,II