(±)-α-Ethylbenzylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
448680-10G 448680-1G
SIAL448680-10GEA 186 EUR
SIAL448680-10G SIAL448680-1G
(±)-α-Ethylbenzylamin, Sigma-Aldrich®
(±)-α-Ethylbenzylamin
Formel: C₉H₁₃N
Molecular Weight: 135.21 g/mol
CAS-Nummer: 2941-20-0