Acenaphthen-[D10], Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
|
Synonyme:
Acenaphthene-[²H₁₀]
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
451819-1G
451819-5G
SIAL451819-1GEA
243
EUR
SIAL451819-1G
SIAL451819-5G
Acenaphthen-[D10], Sigma-Aldrich®
Acenaphthen-[D10]
Formel:
C₁₂D₁₀ Molecular Weight: 164,13 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
15067-26-2 UN: 3077 ADR: 9,III |