2-Benzo[b]thiophenboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Benzo[b]thiophen-2-ylboronic acid, 2-Benzothienylboronic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
499978-25G 499978-5G
SIAL499978-25GEA 432 EUR
SIAL499978-25G SIAL499978-5G
2-Benzo[b]thiophenboronsäure, Sigma-Aldrich®
2-Benzo[b]thiophenboronsäure
Formel: C₈H₇BO₂S
Molecular Weight: 178.02 g/mol
MDL: MFCD01075674
CAS-Nummer: 98437-23-1