3-Benzo[b]thiophenboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Benzothiophene-3-boronic acid, Benzo[b]thiophen-3-ylboronic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
512117-25G 512117-5G
SIAL512117-25GEA 568 EUR
SIAL512117-25G SIAL512117-5G
3-Benzo[b]thiophenboronsäure, Sigma-Aldrich®
3-Benzo[b]thiophenboronsäure
Formel: C₈H₇BO₂S
Molecular Weight: 178,02 g/mol
MDL: MFCD01114669
CAS-Nummer: 113893-08-6