5-Formyl-2-thiophenboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 5-Formylthiophen-2-boronic acid, 5-Formylthiophene-2-boronic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
514055-1G 514055-5G
SIAL514055-1GEA 42.2 EUR
SIAL514055-1G SIAL514055-5G
5-Formyl-2-thiophenboronsäure, Sigma-Aldrich®
5-Formyl-2-thiophenboronsäure
Formel: C₅H₅BO₃S
Molecular Weight: 155,97 g/mol
MDL: MFCD02093666
CAS-Nummer: 4347-33-5