4-Methylbenzamidoxim, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
N-Hydroxy-4-methylbenzimidamide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
548707-1G
548707-5G
SIAL548707-1GEA
33.3
EUR
SIAL548707-1G
SIAL548707-5G
4-Methylbenzamidoxim, Sigma-Aldrich®
4-Methylbenzamidoxim
Formel:
C₈H₁₀N₂O Molecular Weight: 150,18 g/mol |
MDL:
MFCD00019952 CAS-Nummer: 19227-13-5 |