2,6-Dichlorphenethylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-(2-Aminoethyl)-1,3-dichlorobenzene, 1-Amino-2-(2,6-dichlorophenyl)ethane, 2-(2,6-Dichlorophenyl)ethylamine, 2,6-Dichlorophenethylamine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
560413-1G 560413-5G
SIAL560413-1GEA 41.8 EUR
SIAL560413-1G SIAL560413-5G
2,6-Dichlorphenethylamin, Sigma-Aldrich®
2,6-Dichlorphenethylamin
Formel: C₈H₉Cl₂N
Molecular Weight: 190,07 g/mol
MDL: MFCD00060612
CAS-Nummer: 14573-23-0