3,4-Dichlorphenethylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
560421-1G 560421-5G
SIAL560421-1GEA 63.4 EUR
SIAL560421-1G SIAL560421-5G
3,4-Dichlorphenethylamin, Sigma-Aldrich®
3,4-Dichlorphenethylamin
Formel: C₈H₉Cl₂N
Molecular Weight: 190,07 g/mol
MDL: MFCD00060617
CAS-Nummer: 21581-45-3