4-Methyl-2-thenoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Methyl-2-thiophenecarboxylic acid, 4-Methylthiophene-2-carboxylic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
633550-25G 633550-5G
SIAL633550-25GEA 289 EUR
SIAL633550-25G SIAL633550-5G
4-Methyl-2-thenoesäure, Sigma-Aldrich®
4-Methyl-2-thenoesäure
Formel: C₆H₆O₂S
Molecular Weight: 142,18 g/mol
MDL: MFCD00089284
CAS-Nummer: 14282-78-1