Metanilgelb, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Acid Yellow 36, 3-(4-Anilinophenylazo)benzenesulfonic acid sodium salt
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
64010-100G-F 64010-25G-F
SIAL64010-100G-FEA 75.9 EUR
SIAL64010-100G-F SIAL64010-25G-F
Metanilgelb, Sigma-Aldrich®
Metanilgelb
Formel: C₁₈H₁₄N₃NaO₃S
Molecular Weight: 375,38 g/mol
MDL: MFCD00007486
CAS-Nummer: 587-98-4
EINECS: 209-608-2