Acetophenonoxim, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Methyl phenyl ketoxime, 1-Phenyl-1-ethanone oxime, Acetophenone Oxime
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
647659-25G 647659-5G
SIAL647659-25GEA 245 EUR
SIAL647659-25G SIAL647659-5G
Acetophenonoxim, Sigma-Aldrich®
Acetophenonoxim
Formel: C₈H₉NO
MDL: MFCD00013931
CAS-Nummer: 613-91-2
EINECS: 210-360-2