4-Bromphenethylbromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-Bromo-4-(2-bromoethyl)benzene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
651982-10G 651982-1G
SIAL651982-10GEA 217 EUR
SIAL651982-10G SIAL651982-1G
4-Bromphenethylbromid, Sigma-Aldrich®
4-Bromphenethylbromid
Formel: C₈H₈Br₂
Molecular Weight: 263,96 g/mol
MDL: MFCD00045052
CAS-Nummer: 1746-28-7