3-Bromphenethylbromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-Bromo-3-(2-bromoethyl)benzene
653802-10G
653802-1G
SIAL653802-10GEA
323
EUR
SIAL653802-10G
SIAL653802-1G
3-Bromphenethylbromid, Sigma-Aldrich®
3-Bromphenethylbromid
Formel:
C₈H₈Br₂ Molecular Weight: 263,96 g/mol |
MDL:
MFCD07784359 CAS-Nummer: 40422-70-6 |