2-Fluorphenethylbromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
655023-1G 655023-5G
SIAL655023-1GEA 65.1 EUR
SIAL655023-1G SIAL655023-5G
2-Fluorphenethylbromid, Sigma-Aldrich®
2-Fluorphenethylbromid
Formel: C₈H₈BrF
MDL: MFCD04117466
CAS-Nummer: 91319-54-9