2-Methoxyphenethylbromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-(2-Bromoethyl)-2-methoxybenzene
655031-1G
655031-5G
SIAL655031-1GEA
86.1
EUR
SIAL655031-1G
SIAL655031-5G
2-Methoxyphenethylbromid, Sigma-Aldrich®
2-Methoxyphenethylbromid
Formel:
C₉H₁₁BrO Molecular Weight: 215,09 g/mol |
MDL:
MFCD07369785 CAS-Nummer: 36449-75-9 |