3-Methoxyphenethylbromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-(2-Bromoethyl)-3-methoxybenzene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
655333-1G
655333-5G
SIAL655333-1GEA
54.1
EUR
SIAL655333-1G
SIAL655333-5G
3-Methoxyphenethylbromid, Sigma-Aldrich®
3-Methoxyphenethylbromid
Formel:
C₉H₁₁BrO Molecular Weight: 215,09 g/mol |
MDL:
MFCD07369789 CAS-Nummer: 2146-61-4 |