4'-Fluor-3'-nitroacetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
676357-1G
676357-5G
SIAL676357-1GEA
37.2
EUR
SIAL676357-1G
SIAL676357-5G
4'-Fluor-3'-nitroacetophenon, Sigma-Aldrich®
4'-Fluor-3'-nitroacetophenon
Formel:
C₈H₆FNO₃ Molecular Weight: 183,14 g/mol |
MDL:
MFCD00115369 CAS-Nummer: 400-93-1 |