N-Methylmorpholin-N-oxid Monohydrat ≥95%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
67873-100G 67873-25G
SIAL67873-100GEA 233 EUR
SIAL67873-100G SIAL67873-25G
N-Methylmorpholin-N-oxid Monohydrat ≥95%, Sigma-Aldrich®
N-Methylmorpholin-N-oxid Monohydrat
Formel: C₅H₁₁NO₂·1H₂O
Schmelzpunkt: 71-75 °C
MDL: MFCD00149388
CAS-Nummer: 70187-32-5
EINECS: 231-391-8