3-Nitrophenethylbromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
691984-1G 691984-5G
SIAL691984-1GEA 91.2 EUR
SIAL691984-1G SIAL691984-5G
3-Nitrophenethylbromid, Sigma-Aldrich®
3-Nitrophenethylbromid
Formel: C₈H₈BrNO₂
Molecular Weight: 230,06 g/mol
CAS-Nummer: 16799-04-5