3,4-Dimethylbenzoesäure
Lieferant: CHEMPUR
DP01901.250 DP01901.1
CHMPDP01901.250EA 0 EUR
CHMPDP01901.250 MAYBDP01901.1
3,4-Dimethylbenzoesäure
3,4-Dimethylbenzoic acid
Formel: C₉H₁₀O₂
Molecular Weight: 150,18 g/mol
Siedepunkt: 295 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 163…164 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002524
CAS-Nummer: 619-04-5
EINECS: 210-576-7