(S)-(-)-α-Methylbenzylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: (S)-(-)-1-Phenylethylamin, (S)-(-)-1-Amino-1-phenylethane, (S)-(-)-1-Amino-1-phenylethan, (S)-(-)-α-Phenylethylamin
726583-100G 726583-500G
SIAL726583-100GEA 42.8 EUR
SIAL726583-100G SIAL726583-500G
(S)-(-)-α-Methylbenzylamin, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-α-Methylbenzylamin
Formel: C₈H₁₁N
Molecular Weight: 121,18 g/mol
Siedepunkt: 187 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –10 °C
Dichte: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064406
CAS-Nummer: 2627-86-3
EINECS: 220-098-0
Merck Index: 12,06106