(R)-(+)-4-Fluor-α-methylbenzylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (R)-(+)-1-(4-Fluorophenyl)ethylamine, (R)-1-(4-Fluorophenyl)ethanamine
727024-25G 727024-5G
SIAL727024-25GEA 251 EUR
SIAL727024-25G SIAL727024-5G
(R)-(+)-4-Fluor-α-methylbenzylamin, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-4-Fluor-α-methylbenzylamin
Formel: C₈H₁₀FN
Molecular Weight: 139.17 g/mol
MDL: MFCD03093090
CAS-Nummer: 374898-01-8