Perfluordecahydronaphthalin (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
77264-250ML 77264-50ML
SIAL77264-250MLEA 638 EUR
SIAL77264-250ML SIAL77264-50ML
Perfluordecahydronaphthalin (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
Perfluordecahydronaphthalin (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₁₀F₁₈
MDL: MFCD00010626
CAS-Nummer: 306-94-5
EINECS: 206-192-4