Tetrahexylammoniumhydrogensulfat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
87303-25G
87303-5G
SIAL87303-25GEA
268
EUR
SIAL87303-25G
SIAL87303-5G
Tetrahexylammoniumhydrogensulfat, Sigma-Aldrich®
Tetrahexylammonium hydrogen sulphate
Formel:
C₂₄H₅₃NO₄S |
MDL:
MFCD00037675 CAS-Nummer: 32503-34-7 EINECS: 251-069-0 |