(S)-(-)-4-Methoxy-α-methylbenzylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (S)-1-(4-Methoxyphenyl)ethylamine, (S)-(-)-1-(4-Methoxyphenyl)ethylamine
95889-25G-F 95889-5G-F
SIAL95889-25G-FEA 236 EUR
SIAL95889-25G-F SIAL95889-5G-F
(S)-(-)-4-Methoxy-α-methylbenzylamin, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-4-Methoxy-α-methylbenzylamin
Formel: C₉H₁₃NO
Molecular Weight: 151.21 g/mol
MDL: MFCD00671660
CAS-Nummer: 41851-59-6
UN: 2735