8-Amino-2-naphthalinsulfonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-Naphthylamine-7-sulphonic acid, 1,7-Cleve's acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
A7782-100G A7782-25G
SIALA7782-100GEA 203 EUR
SIALA7782-100G SIALA7782-25G
8-Amino-2-naphthalinsulfonsäure, Sigma-Aldrich®
8-Amino-2-naphthalenesulphonic acid
Formel: C₁₀H₉NO₃S
Molecular Weight: 223.25 g/mol
MDL: MFCD00004032
CAS-Nummer: 119-28-8
EINECS: 204-311-4