N-(3-Aminopropyl)morpholin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-(4-Morpholinyl)propylamine, 3-Morpholinopropan-1-amine, 3-Morpholino propylamine
A9028-100ML A9028-500ML
SIALA9028-100MLEA 47.6 EUR
SIALA9028-100ML SIALA9028-500ML
N-(3-Aminopropyl)morpholin, Sigma-Aldrich®
N-(3-Aminopropyl)morpholin
Formel: C₇H₁₆N₂O
Molecular Weight: 144.22 g/mol
MDL: MFCD00006184
CAS-Nummer: 123-00-2
EINECS: 204-590-2