Benzyldimethylhexadecylammoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Cetalkonium chloride, N-Benzyl-N,N-dimethylhexadecan-1-aminium chloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
B4136-25G
B4136-100G
SIALB4136-25GEA
74.6
EUR
SIALB4136-25G
SIALB4136-100G
Benzyldimethylhexadecylammoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Benzyldimethylhexadecylammoniumchlorid
Formel:
C₂₅H₄₆ClN Molecular Weight: 396,10 g/mol |
MDL:
MFCD00011625 CAS-Nummer: 122-18-9 EINECS: 204-526-3 |