2-Azepanon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Azepan-2-one, 2-Oxohexamethyleneimine, 6-Aminocaproic acid lactam
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
C2204-1KG
C2204-250G
C2204-5G
SIALC2204-1KGEA
45.9
EUR
SIALC2204-1KG
SIALC2204-250G
SIALC2204-5G
2-Azepanon, Sigma-Aldrich®
ε-Caprolactam
Formel:
C₆H₁₁NO Molecular Weight: 113,16 g/mol |
MDL:
MFCD00006936 CAS-Nummer: 105-60-2 EINECS: 203-313-2 |