4-Chlorphenethylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-(4-Chlorophenyl)ethylamine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
C65408-25G
C65408-5G
SIALC65408-25GEA
92
EUR
SIALC65408-25G
SIALC65408-5G
4-Chlorphenethylamin, Sigma-Aldrich®
4-Chlorphenethylamin
Formel:
C₈H₁₀ClN Molecular Weight: 155,63 g/mol |
MDL:
MFCD00008191 CAS-Nummer: 156-41-2 EINECS: 205-853-4 |