Galaktit, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Dulcitol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
D0256-100G D0256-10MG
SIALD0256-100GEA 104 EUR
SIALD0256-100G SIALD0256-10MG
Galaktit, Sigma-Aldrich®
Galaktit
Formel: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
Molecular Weight: 182,17 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064288
CAS-Nummer: 608-66-2
EINECS: 210-165-2