Dichlordiphenylsilan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Diphenyldichlorosilane, Dichlorodiphenylsilane
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D61504-100G
D61504-5G
SIALD61504-100GEA
95.6
EUR
SIALD61504-100G
SIALD61504-5G
Dichlordiphenylsilan, Sigma-Aldrich®
Dichloro(diphenyl)silane
Formel:
C₁₂H₁₀Cl₂Si Molecular Weight: 253,2 g/mol |
MDL:
MFCD00000489 CAS-Nummer: 80-10-4 EINECS: 201-251-0 UN: 1769 ADR: 8,II |