4-Fluor-7-nitrobenzofurazan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Fluoro-7-nitro-[2,1,3]-benzoxadiazole, NBD-F
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
F5883-25MG
F5883-50MG
F5883-5MG
SIALF5883-25MGEA
661
EUR
SIALF5883-25MG
SIALF5883-50MG
SIALF5883-5MG
4-Fluor-7-nitrobenzofurazan, Sigma-Aldrich®
4-Fluor-7-nitrobenzofurazan
Formel:
C₆H₂FN₃O₃ Molecular Weight: 183,1 g/mol |
MDL:
MFCD00010196 CAS-Nummer: 29270-56-2 |