N-(2-Hydroxyethyl)morpholin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-(2-Hydroxyethyl)morpholine, 2-Morpholinoethanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
H28203-100G H28203-250G H28203-5G
SIALH28203-100GEA 45.4 EUR
SIALH28203-100G SIALH28203-250G SIALH28203-5G
N-(2-Hydroxyethyl)morpholin, Sigma-Aldrich®
N-(2-Hydroxyethyl)morpholin
Formel: C₆H₁₃NO₂
Molecular Weight: 131,17 g/mol
MDL: MFCD00006180
CAS-Nummer: 622-40-2
EINECS: 210-734-5